Ruthenium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4062-100ML E4062-500ML
HONCE4062-100MLEA 161 EUR
HONCE4062-100ML HONCE4062-500ML
Ruthenium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rutenio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).