Antimony AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4064-100ML E4064-500ML E4065-100ML E4065-500ML
HONCE4064-100MLEA 33 EUR
HONCE4064-100ML HONCE4064-500ML HONCE4065-100ML HONCE4065-500ML
Antimony AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de antimonio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).