Scandium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4066-100ML E4066-500ML E4117-100ML
HONCE4066-100MLEA 108 EUR
HONCE4066-100ML HONCE4066-500ML HONCE4117-100ML
Scandium AAS Standards, (CRMs), Fluka™
Normativas Estándares catiónicos Estándares de escandio
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).