Ytterbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
E4084-100ML
E4084-500ML
HONCE4084-100MLEA
47.3
EUR
HONCE4084-100ML
HONCE4084-500ML
Ytterbium AAS standards, (CRMs), Fluka™
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de erbio
Certified Reference Materials (CRMs)
- Traceable to SRM from NIST
Certificaciones: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).