VWR®, Rotavapor digital LED
Proveedor: VWR Collection
531-1369EA 1660 EUR
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, Rotavapor digital LED
Evaporadores Rotavapores
Se trata de un instrumento básico del laboratorio químico adecuado para la evaporación, destilación y separación de productos químicos. Puede utilizarse como sistema multifuncional en combinación con una bomba de vacío, un controlador de vacío y un circulador refrigerado para proporcionar excelentes soluciones de destilación en muchas aplicaciones de laboratorio.
  • Baño calefactor de 5 L con un amplio rango de temperatura (de ambiente a 180 °C), el control independiente de la temperatura permite su uso por separado. El modo de calefacción por agua/aceite sólo puede cambiarse mediante un interruptor
  • Elevador manual combinado con un elevador auxiliar para el posicionamiento preciso del material de vidrio
  • El control PID garantiza una alta precisión de la temperatura a ±1 °C (agua)
  • Temperatura de protección contra el sobrecalentamiento a 220 °C
  • Protección contra el secado por ebullición, la unidad se apaga automáticamente si se calienta sin agua/aceite en el baño de calentamiento
  • Rango de velocidad de 20 a 200 rpm, funcionamiento del intervalo de tiempo en sentido horario y antihorario para el proceso de secado
  • Se dispone de material de vidrio con película antiexplosiva
Los evaporadores tienen un condensador patentado (superficie de refrigeración de 1200/1700 cm² para la selección), tubo condensador de doble hélice y diseño de arco circular central para acelerar el caudal de líquido con un excelente efecto de enfriamiento. El mecanismo de eyección garantiza un fácil intercambio de matraces de evaporación. Los rotavapores LED tienen un ángulo de inmersión ajustable y un anillo de sellado de doble resorte PTFE que proporciona un excelente rendimiento de sellado. La función remota proporciona un control de PC y transmisión de datos, estos modelos son compatibles con toda la gama de cristalería de evaporador LCD VWR.
Información para pedidos: Se puede pedir un sistema preconfigurado completo que consiste en una unidad principal, baño de calefacción y un juego de cristalería, o alternativamente cada componente se puede pedir por separado. Los accesorios no están incluidos y deben solicitarse por separado.