VWR®, Rotavapor digital LCD
Proveedor: VWR Collection
531-1365EA 3490 EUR
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, Rotavapor digital LCD
Evaporadores Rotavapores
Este es un instrumento esencial en los laboratorios químicos para la eliminación eficaz y suave de los disolventes de las muestras por evaporación. Ofrece una excelente solución de destilación en una amplia gama de aplicaciones.
  • La pantalla digital muestra tanto la velocidad de rotación como la temperatura de calefacción, lo que permite un control óptimo de todos los procesos de destilación
  • El elevador automático del motor libera el matraz de evaporación a una posición segura en caso de corte de energía
  • Baño calefactor de 5 L con una amplia gama de temperaturas (de ambiente a 180 °C). El modo de calefacción por agua/aceite sólo puede cambiarse mediante un interruptor
  • Temperatura de protección contra el sobrecalentamiento a 220 °C
  • Protección contra el secado por ebullición, la unidad se apaga automáticamente si se calienta sin agua/aceite en el baño de calentamiento
  • Se dispone de material de vidrio con película antiexplosiva
El rotavapor cuenta con un rango de velocidad de 20 a 280 rpm y un funcionamiento del intervalo en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj para el proceso de secado El condensador tiene una superficie de refrigeración máx. 1700 cm² que proporciona un excelente efecto de enfriamiento. El mecanismo de eyección garantiza una fácil retirada de los matraces de evaporación. El anillo de sellado de doble resorte PTFE proporciona un excelente rendimiento de sellado y la función remota permite el control de PC y la transmisión de datos.
Información para pedidos: Se puede pedir un sistema preconfigurado completo que consiste en una unidad principal, baño de calefacción y un juego de cristalería, o alternativamente cada componente se puede pedir por separado. Los accesorios no están incluidos y deben solicitarse por separado.