Kits de pruebas, pruebas de cubeta COD para agua salada
Proveedor: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 124 EUR
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Kits de pruebas, pruebas de cubeta COD para agua salada
Kits para test medioambiente
Aplicable para pruebas de COD en muestras de agua con altas concentraciones de cloruro de hasta 20000 mg/L.
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Máxima seguridad para los usuarios, gracias al sistema cerrado y las bajas cantidades de reactivos
  • Dosificación práctica y sin errores de los reactivos
  • Etiqueta de código de barras para el reconocimiento automático en el fotómetro
  • Diferenciación entre las pruebas y los rangos de medición mediante codificación de color
  • No se requiere un pretratamiento de muestra complejo
Reactivos predosificados para la máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, embalados en una caja totalmente equipada.