Viscosímetros rotatorios, series completas ROTAVISC HELI
Proveedor: IKA
10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 4220 EUR
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Viscosímetros rotatorios, series completas ROTAVISC HELI
Viscosímetros Viscosímetros rotatorios
La serie ROTAVISC HELI determina la viscosidad de los líquidos en todas las áreas de aplicación que van desde el laboratorio hasta el control de calidad. Los cuatro dispositivos miden en diferentes rangos de viscosidad.
  • La gran pantalla TFT permite una guía de menú intuitiva
  • El nivel de espíritu digital admite la configuración correcta de la condición de puesta en marcha
  • La función rampa simplifica las tareas repetitivas
  • Muy alta precisión de medición
  • Ajuste de velocidad sin paso
  • Función de temporizador y gráfico
  • HELISTAND mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio lenta y uniformemente hacia arriba y hacia abajo en la muestra
El nivel de precisión de medición del viscosímetro rotatorio ROTAVISC HELI para fluidos newtonianos y no newtonianos es ±1% del rango de medición. La reproducibilidad es ±0,2%.
Certificaciones: Clase de protección IP 40 según DIN EN 60529.
Información de suministro: Los paquetes completos ROTAVISC HELI incluyen SP 1 a 4 (lo-vi)/SP 7 a 12 (me-vi, hi-vi I, hi-vi II), soporte protector, sensor de temperatura, conector rápido, conector de gancho y soporte HELISTAND que incluye un juego de husillo T.