Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Proveedor: DOW CORNING
Gama de líquidos de silicona recomendada para el uso en los baños. Con baja toxicidad, inertes y duraderos debido a su baja volatilidad.
- No corrosivo
- Punto de inflamación elevado
- Larga vida útil
- Baja evaporación
Los líquidos poseen características de transferencia de calor excelentes y cubren un amplio intervalo de temperaturas de −40 a +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Precaución: a temperaturas elevadas pueden producirse vapores nocivos. Se aconseja utilizar este material en una campana extractora de gases a temperaturas superiores a 140 ºC.