Cromo (III) nitrato nonahidrato in nitric acid para ICP
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Trinitrato de cromo nonahidrato
85760.270EA
299
EUR
85760.270
85760.180
Cromo (III) nitrato nonahidrato in nitric acid para ICP
Cromo (III) nitrato nonahidrato
Formula:
CrN₃O₉·9H₂O MW: 400.15 g/mol Pto. de fusión: 60 |
Número MDL:
MFCD00149659 Núm. CAS: 7789-02-8 Índice Merck: 13,02246 |