Tetrahidrofurano ≥99.8% estabilizado, AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 250 ppm
3705-45EA 865.74 EUR
3705-45 3705-25
Tetrahidrofurano ≥99.8% estabilizado, AR®, Macron Fine Chemicals™
Tetrahidrofurano
Precaución: Preserve in tight and cool conditions.
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 65 °C
Pto. de fusión: –108,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005356
Núm. CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) ≥99,8
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,03%
Stabiliser (BHT) ~250 ppm
For Laboratory, Research or Manufacturing Use