Orejeras, auriculares LiteCom, Peltor™
Proveedor: 3M
MT53H7P3E4400E MT53H7B4400-EU MT53H7A4400-EU
MMMAMT53H7P3E4400EEA 1070 EUR
MMMAMT53H7P3E4400E MMMAMT53H7B4400-EU MMMAMT53H7A4400-EU
Orejeras, auriculares LiteCom, Peltor™
Orejeras Orejeras con radio
Los auriculares Peltor™ LiteCom son protectores auditivos con una radio de comunicación bidireccional preprogramada integrada y un micrófono con cancelación de ruido. Están construidos para entornos exigentes para ayudar a los usuarios a comunicarse eficazmente por encima de ruidos peligrosos.
  • Protector auditivo con radio de comunicación bidireccional analógica incorporada
  • Ocho canales en la banda PMR de 446 MHz
  • 38 subcanales
  • Micrófono impermeable con cancelación de ruido que proporciona transmisión por voz (VOX) para uso de manos libres
  • Sistema de menú guiado por voz
  • Función de apagado automático
  • Indicación clara del estado de la batería
  • Radio de comunicación en la gama de frecuencias PMR 446 MHz
Los auriculares Peltor™ LiteCom facilitan una comunicación clara a la vez que mantienen la audición del usuario protegida en entornos ruidosos. Estos auriculares llevan incorporada una radio de comunicación bidireccional preprogramada, que permite la conversación entre auriculares. Utiliza ocho canales en la banda PMR de 446 MHz, mientras que 38 subcanales permiten a los usuarios comunicarse individualmente utilizando el mismo canal. El micrófono con cancelación de ruido proporciona una transmisión por voz para un uso de manos libres.