Orejeras, auriculares WS™ LiteCom Plus, Peltor™.
Proveedor: 3M
MT73H7P3E4410E MT73H7A4310WEU MT73H7B4310WEU MT73H7P3E4310E
MMMAMT73H7P3E4410EEA 2140 EUR
MMMAMT73H7P3E4410E MMMAMT73H7A4310WEU MMMAMT73H7B4310WEU MMMAMT73H7P3E4310E
Orejeras, auriculares WS™ LiteCom Plus, Peltor™.
Orejeras Orejeras con radio
Los auriculares Peltor™ WS™ LiteCom Plus están disponibles en varios estilos de montaje y cuentan con una radio bidireccional analógica preprogramada integrada, conectividad multipunto Bluetooth®, micrófono con cancelación de ruido y una función dependiente del nivel para la escucha ambiental.
  • Protector auditivo con radio bidireccional analógica incorporada
  • La tecnología dependiente del nivel mejora el conocimiento de la situación y la comunicación
  • La conectividad multipunto Bluetooth® permite la conexión perfecta de dispositivos móviles
  • Activación rápida