Orejeras, Confort, PW43
Proveedor: Portwest
Comfort
PRTWPW43BKREA 14.4 EUR
PRTWPW43BKR
Orejeras, Confort, PW43
Orejeras Orejeras con bloqueo de ruido
Cómodas y robustas orejerasLigeras para llevarlas todo el díaCasas de pasador pivotante para un mejor ajusteDiadema acolchada para mayor comodidadAlto índice de atenuación.
  • Orejeras cómodas y robustas
  • Ligeras para llevarlas todo el día
  • Copas con pasador pivotante para un mejor ajuste
  • Diadema acolchada para mayor comodidad
  • Alto índice de atenuación
La gama de protección auditiva de Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación acústica, para adaptarse a diversos entornos de trabajo proporcionando la protección correcta frente a ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Los nuevos modelos y colores de las orejeras permiten una elección personalizada. Una gama actualizada de tapones para los oídos completa nuestra oferta competitiva y eficaz.
La gama de EPI de cabeza de Portwest aplica las normas más recientes para ofrecer el máximo nivel de protección. Cómoda y ligera, la gama de EPIs garantiza
un uso agradable, incluso durante largos periodos de uso.
Certificaciones: EN 352-1 (SNR 32 dB), ANSI S3.19 (26 dB)
Envase: Envasado individualmente para máquinas expendedoras.