Pantalón ignífugo, Bizflame Pro, FR36
Proveedor: Portwest
FR36NARM FR36NARS FR36NARXXL FR36NARXXXL FR36NARL FR36NARXL
PRTWFR36NARMEA 60.8 EUR
PRTWFR36NARM PRTWFR36NARS PRTWFR36NARXXL PRTWFR36NARXXXL PRTWFR36NARL PRTWFR36NARXL
Pantalón ignífugo, Bizflame Pro, FR36
Ropa de trabajo
Este resistente pantalón antiestático ofrece comodidad, resistencia y protección según varias normas EN. Las características ganadoras incluyen una cómoda cintura, un bolsillo para metro y un práctico bolsillo de parche en la parte trasera.
  • Resistencia al fuego garantizada durante toda la vida útil de la prenda.
  • Protección contra el calor radiante, convectivo y de contacto.
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Tejido con clasificación UPF 50+ para bloquear el 98 % de los rayos UV.
  • Cremallera de latón duradera, resistente y duradera.
  • Costuras dobles para mayor durabilidad.
  • Cintura trasera elástica para un ajuste seguro con bolsillo para metro
Este tejido ha sido diseñado y desarrollado para proporcionar protección contra llamas, soldadura y antiestática. Construido con 99% algodón y 1% fibra de carbono, 330 g. Las fibras de carbono están distribuidas uniformemente a lo largo de la guerra.
Certificaciones: EN 1149-5; EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2