Pipetas multicanal, espaciado ajustable, Move It®
Proveedor: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 1711 EUR
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Pipetas multicanal, espaciado ajustable, Move It®
Pipetas Micropipetas
Move It® es una pipeta multicanal de espaciado ajustable que permite cambios de formato sencillos con un 70% de ahorro de tiempo en comparación con las pipetas monocanal.
  • Para placas (384, 96, 48, 24 y 12 pocillos), tubos (1,5 y 2,0 ml) y geles de agarosa
  • Espaciado de puntas libremente seleccionable de 4,5 a 33 mm, según la variante de pipeta
  • Control de espaciado para cambios rápidos hacia atrás y hacia adelante entre los formatos de origen y destino
  • Perilla de ajuste manual para interruptores de formato suaves y sin vibraciones y transferencias de líquidos sin goteo
  • Sistema sin cámara para mayor confiabilidad y seguridad
El exclusivo diseño sin cámara permite la esterilización en autoclave, para reducir el riesgo de contaminación y mejorar la integridad de la muestra. El Research® plus es completamente esterilizable en autoclave y el Xplorer® plus es parcialmente esterilizable en autoclave (solo la parte inferior).
Certificaciones: Lot-specific certificate.