Sudaderas ignífugas, antiestáticas, manga larga, FR12
Proveedor: Portwest
FR12NARL FR12NARM FR12NARXL FR12NARXXL FR12NARXS FR12NARS FR12NAR4XL FR12NARXXXL
PRTWFR12NARLEA 87.3 EUR
PRTWFR12NARL PRTWFR12NARM PRTWFR12NARXL PRTWFR12NARXXL PRTWFR12NARXS PRTWFR12NARS PRTWFR12NAR4XL PRTWFR12NARXXXL
Sudaderas ignífugas, antiestáticas, manga larga, FR12
Ropa de trabajo
Estas sudaderas son ideales para trabajadores expuestos al calor en su entorno laboral. Las características de esta prenda incluyen manga raglán, cuello redondo, cuello y puños de canalé, lo que la hace cómoda y fácil de usar.
  • Las cualidades inherentes de resistencia al fuego no disminuirán con el lavado.
  • Protección contra el calor radiante, convectivo y de contacto.
  • Tejido con clasificación UPF 50+ para bloquear el 98 % de los rayos UV.
  • Puño acanalado resistente al fuego para mayor seguridad.
  • Dobladillo acanalado para un ajuste cómodo.
  • Puños acanalados para calidez y comodidad.
Las fibras modacrílicas proporcionan una resistencia inherente a las llamas, una excelente estabilidad dimensional y altas propiedades elásticas que permiten que las prendas conserven su forma. El alto contenido de algodón le da al tejido comodidad, calidez y un tacto suave. La fibra de carbono entretejida en la tela proporciona propiedades antiestáticas inherentes.
Tejido exterior: Modaflame tejer 300 g.
Certificaciones: EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1; IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Clase 1; ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%)