VWR® Stepper, Pipeta repetitiva
Proveedor: VWR Collection
613-0964EA 257 EUR
613-0964
VWR® Stepper, Pipeta repetitiva
Pipetas Pipetas repetitivas
El stepper, en combinación con las puntas de dispensador de VWR®, constituye una solución de eficacia probada para todo el intervalo de volúmenes de dispensación, desde entre 1 y 5000 μl.
  • Ligero (105 g) - el más apropiado para series de dispensación largas
  • Dispositivo fiable que exige un mantenimiento mínimo gracias a su diseño y construcción robustos, con un número limitado de componentes de desgaste
  • Diseño ergonómico con ubicación práctica del botón de dosificación, en la parte superior del dispositivo, que permite seleccionar, cargar y dispensar el volumen con una sola mano
  • Escoger entre la máxima precisión o un número máximo de repeticiones del volumen de dosificación deseado en función de los requisitos de las aplicaciones
  • Probado para ofrecer funcionalidad y precisión tras la fabricación; el número estándar solo se asigna si se cumplen los requisitos de la norma DIN EN ISO 86551