VWR®, Viales para Drosophila
Proveedor: VWR Collection
734-2265EA 579 EUR
734-2265 734-2254 734-2255 734-2257 734-2258 734-2259 734-2261 734-2262 734-2264
VWR®, Viales para Drosophila
Viales
Para el almacenamiento, manipulación y transporte de moscas Drosophila.
Fabricados en instalaciones con certificado ISO 9001:2000. Los viales estrecho y anchos se fabrican en PP, PS o resina-K y se empaquetan a granel o en bandeja.
Poliestireno (PS): Esta resina tiene propiedades similares al vidrio, lo que permite una visualización muy clara y sin distorsión del sexo y comportamiento de las moscas.
Polipropileno (PP), Autoclavable: El PP es una resina transparente más blanda que el PS. Esta resina es óptima para experimentos sensibles al precio y visualización clara.
Resina-K: La resina-K es una resina de primera calidad resistente a arañazos que combina la claridad del PS con la flexibilidad del PP.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.