VWR® Autoclave Deodorant
Proveedor: VWR Chemicals
320201.100EA 188 EUR
320201.100 320301.100 320501.100 320601.100
VWR® Autoclave Deodorant
Desodorantes
Este desodorante de autoclave mejora el ambiente de trabajo y neutraliza el olor asociado con el autoclavado.
  • La cápsula libera su contenido de forma automática cuando el autoclave se calienta
  • Manipulación sencilla