Corning® Storage Mats
Proveedor: Corning
3080 3083 3341 3346
734-1533EA 376.61 EUR
734-1533 734-1535 732-0482 732-0487
Corning® Storage Mats
Juntas Sellos de microplaca
Varios formatos para una adaptación específica y precisa en las placas y bloques de 96 y 384 pocillos.
  • No estéril
  • Sin tratamiento
Alfombrilla de almacenamiento para microplacas de pocillos redondos: Se adapta a las placas y bloques de 96 pocillos redondos de Corning®.
Fabricada con acetato de etilvinilo (EVA), compatible con DMSO
Certificada como libre de DNasa y RNasa
Se puede aplicar manualmente o con un aplicador.
Alfombrilla de sellado para bloques de almacenamiento de pocillos cuadrados: Se adapta a los bloques de almacenamiento de pocillos cuadrados de 2 ml de 96 Corning®.
Fabricada con acetato de etilvinilo (EVA), compatible con DMSO
Certificada como libre de DNasa y RNasa
Se puede aplicar manualmente o con un aplicador.
Tapetes de sellado resistentes a productos químicos: Ajuste preciso para el bloque de almacenamiento de PP de 384 pocillos profundos de Corning® o la microplaca de PP de volumen expandido de 96 pocillos de Corning®.
El polipropileno resistente a los solventes proporciona compatibilidad con muchos solventes orgánicos comunes (p. ej., DMSO, etanol, metanol)
El sello firme evita la evaporación y el intercambio de gases
Ideal para usar en el almacenamiento de compuestos a baja temperatura y a largo plazo
Alfombrilla de sellado Thermowell®: Estas alfombrillas de caucho de silicona ofrecen una alternativa rentable a otros métodos de sellado y proporcionan un sellado del 100 % cuando se utilizan junto con termocicladores con tapa calentada con abrazadera o rosca.
Fácil de colocar y quitar
Totalmente esterilizables en autoclave y reutilizables (al menos cinco veces)