Cintas de sellado para microplacas Corning®
Proveedor: Corning
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 85.52 EUR
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Cintas de sellado para microplacas Corning®
Juntas Sellos de microplaca
Aplicación y retirada fáciles para almacenamiento a corto y largo plazo. Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y condensación.
Lámina de aluminio; adecuada para su uso desde −80 a +150 °C, no transparente, perforable, no estéril.
La lámina transpirable permite el intercambio de gases a través de la superficie, estéril.
Lámina óptica universal: adecuada para su uso desde −70 a +100 °C, transparente, no estéril.
Film de sellado de PE: Previene la evaporación y permite trabajar sin aceite cuando se utiliza con termocicladores con tapas calefactadas, no estéril.
Film de Polyester: Adecuado para usarse de −40 a +120 °C, transparente, no perforable, no estéril.