VWR®, Refrigeradores de laboratorio
Proveedor: VWR Collection
479-0641EA 176 EUR
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Refrigeradores de laboratorio
Cajas Enfriadores de sobremesa
Mini refrigerador de laboratorio a −20 °C para PC, gel no tóxico: El mini refrigerador de laboratorio a −20 °C tiene capacidad para 12 tubos de microcentrífuga de 0,5 o 1,5 ml a menos de −20 °C durante más de una hora. Ideal para uso en la mesa de trabajo o transporte. Lleno de gel no tóxico. Antes de usar, colocar en el congelador a −25 °C durante al menos 24 horas, almacenar a −25 °C entre usos.
−20 °C maxi labtop cooler PC, non toxic gel
El refrigerador maxi labtop a –20 °C, mantiene 32×tubos de microcentrífuga de 0,5 o 1,5 ml a menos de –20 °C durante más de 1 hora. Adecuado para su uso en banco o para su transporte. El asa de alambre asegura la parte superior mientras se transporta. Nevera y tapa rellenas de gel no tóxico. Almacenar a –25 °C entre usos.
−20 °C labtop cooler PC, non toxic gel
El refrigerador de laboratorio de -20 °C mantiene la temperatura entre -20 y -15 °C durante un máximo de 4 horas. Contiene 20× tubos de microcentrífuga de 1,5 o 2,0 ml o crioviales. Los insertos incluidos sostienen tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml. Rejilla impresa, tapa con llave, asa de cierre y pies antideslizantes. Almacenar a -25 °C entre usos.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.