96 Well Cluster Tubes, Corning®
Proveedor: Corning
4401 4408 4410 4411 4412 4413 4418
732-5554EA 114.84 EUR
732-5554 732-5555 732-5556 732-5557 732-5558 732-5559 732-5560
96 Well Cluster Tubes, Corning®
Tubos Tubos para cultivo
Tubos de PP tubes, caps de PE.
  • Compuesto de 96 tubos de PP en un formato de microplaca estándar
  • Tubos de 1.2 ml disponibles individualmente o en tiras de 8 tubos
  • Caps de PE disponibles en tiras de 8
Envase: Suministrados en bolsas o en racks.