VWR®, Máscaras higiénicas, 2 capas de PP no tejido
Proveedor: VWR
VWR®
113-0713EA 5.6 EUR
113-0713 113-0715
VWR®, Máscaras higiénicas, 2 capas de PP no tejido
Máscaras Máscaras para higiene
La máscara rostro con puente nasal está realizada en dos capas de PP no tejido.
  • Sin látex
  • Disponibles con elásticos para orejas o bandas de sujeción
  • Solo para uso industrial y sala limpia. No usar para protección frente a COVID-19
  • Este producto no es un dispositivo médico o para uso médico o clínico según el Reglamento (UE) 2017/745/ Directiva 93/42/EEC
  • Este producto no es un equipo de protección individual (EPI) según el Reglamento (EU) 2016/425
Densidad: 20 g/m² (capa frontal); 25 g/m² (capa posterior).