Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Proveedor: Corning
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 93.77 EUR
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Frascos Frascos de medios
PC, cuadrados.
  • Más resistente a la rotura que otros frascos de vidrio o plástico
  • Las graduaciones en esmalte blanco protegidas son más fáciles de ver que las graduaciones moldeadas
  • Área de escritura blanca grande para una fácil identificación
  • Los frascos se pueden autoclavar una vez a 121 °C y 15 psi (autoclavados repetidos debilitan el PC, por lo que no es recomendable)
  • Se pueden almacenar a un máximo de −80 °C
Estos frascos de almacenamiento son más fáciles de manejar, requieren menos espacio en el estante o en la autoclave y sonMore Product Information