VWR®, Bolsas de cierre hermético
Proveedor: VWR Collection
129-0320EA 149 EUR
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, Bolsas de cierre hermético
Bolsas Bolsas para muestras
Bolsas zip en LDPE, para almacenamiento y transporte de muestras sólidas, tubos, piezas de repuesto documentos con o sin área de escritura.
  • Rápido sellado con guías en el cierre a presión
  • PE transparente para una fácil identificación del contenido
  • Resellado múltiple, flexible y a prueba de desgarros
Envase: 100/bag, 10 bags/case.