Acoplamientos para agitadores de globo, BOLA
Proveedor: Bohlender
C398-12 C399-12 C398-08 C393-12 C398-04
441-0076EA 158 EUR
441-0076 441-0084 BOHLC398-08 BOHLC393-12 BOHLC398-04
Acoplamientos para agitadores de globo, BOLA
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Estos acoplamientos POM son ideales para equilibrar errores de alineación de los ejes entre el agitador y el eje del agitador. Adecuado para ejes de agitador de vidrio, metal o Bola. Ambos modelos son adecuados para velocidades de rotación de hasta 1.200 rpm y se pueden usar tanto para rotación a derecha como a izquierda.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a temperaturas de –20 a +110 °C
  • Ensamblado por medio de juntas de rosca con abrazaderas
  • El pivote (longitud de 90 mm) puede acortarlo el usuario
  • Máximo error de alineación de 10 mm
Potente transmisión de hasta 300 Ncm.
Powerful transmission of up to 300 Ncm.