Unidades de destilación por vapor Kjeldahl automatizadas
Proveedor: SELECTA
4002430 4002627 4002851
533-0045EA 10785.14 EUR
533-0045 533-0046 533-0047
Unidades de destilación por vapor Kjeldahl automatizadas
Destiladores Sistemas de destilación Kjeldahl
Amplia variedad de unidades de destilación compactas para la determinación del total de nitrógeno y el análisis de proteína según el método Kjeldahl (depósitos de H2O y reactivos dentro de las unidades). Hay tres modelos disponibles según el nivel de complejidad y automatización necesario. Todas las unidades tienen las mismas funciones básicas.
  • Generador de vapor compacto con dispositivo de seguridad para sobretemperatura y sobrepresión
  • Tapa de seguridad (el sistema no funciona con la tapa abierta)
  • Sensor de posición de tubo (si no hay ningún tubo, no se realiza el proceso de dosificación de NaOH)
  • Adaptador universal disponible para macrotubos y microtubos de destilación
  • Carcasa de acero inoxidable con parte frontal de plástico ABS reforzada
Pro–Nitro M: Unidad de destilación básica para un rendimiento de mínimo a medio de las muestras. Funciones manuales principales con automatización limitada.
Pro–Nitro S: Unidad de destilación semiautomática para un rendimiento de medio alto de las muestras. Selección de función manual o automática.
Pro–Nitro A: El proceso en línea automatizado del destilado permite un análisis sistemático, seguro y preciso con una intervención del operador mínima. La detección automática al final del proceso mediante valoración volumétrica minimiza el ciclo y aumenta la exactitud y el rendimiento. Los resultados se pueden imprimir en una impresora externa (opcional) según GLP.
Información para pedidos: Para la digestión Kjeldahl y el análisis completos se necesita un bloque calefactor de digestión. Solicite más información. Solicite información detallada sobre los microtubos de destilación (26 mm, 100 ml).
Información de suministro: Los instrumentos se suministran con un tubo MACRO (42 mm de diámetro, 250 ml), conjunto de depósitos y tubos de conexión. El sistema Pro-Nitro-A se suministra además con 5 litros de solución de ácido bórico y un indicador de valoración volumétrica.