Pinzas de unión para juntas esmeriladas esféricas, KECK™
Proveedor: DWK Life Sciences
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 5.5 EUR
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Pinzas de unión para juntas esmeriladas esféricas, KECK™
Abrazaderas Pinzas para juntas NS
POM de color. Para firma una fijación segura de juntas esmeriladas esféricas. Con estas pinzas de plástico se evita que el vidrio se raye como ocurre con las pinzas convencionales de metal.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas de hasta +150 °C
  • Robustas, montaje y desmontaje sencillos