VWR® Nitrile Extra Light blue, Guantes, nitrilo
Proveedor: VWR Collection
112-6053EA 12.95 EUR
112-6053 112-6051 112-6052
VWR® Nitrile Extra Light blue, Guantes, nitrilo
Guantes
Estos guantes finos, ambidiestros son aptos para el uso en el procesamiento de alimentos y para los requisitos generales de laboratorio en áreas no peligrosas.
  • No estériles, sin polvo, yemas con relieve
  • Muy finos: proporcionan una elasticidad excelente para la comodidad del usuario
  • Libre de ftalatos/suavizantes y proteínas alergénicas de látex; especialmente aptos para la piel de los usuarios con alergia al látex
  • Puños cuentas para facilitar el trabajo
  • Bajo grosor y relieve en las yemas de los dedos para un excelente agarre
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III, AQL 1,5
Aprobados para el contacto con alimentos.
Precaución: * el grosor se mide individualmente, valores mínimos.