VWR®, Frascos para reactivos, cuello ancho
Proveedor: VWR Collection
215-4684EA 78.6 EUR
215-4684 215-4685 215-4686 215-4687 215-4688 215-4689 215-4690 215-4691 215-4692 215-4693 215-4379 215-4380 215-4381 215-4382 215-4383 215-4384 215-4385 215-4386 215-4387 215-4388 215-4390 215-4391 215-4392 215-4393 215-4394 215-4395 215-4396 215-4397 215-4398 215-4399 215-4400 215-4402 215-4653
VWR®, Frascos para reactivos, cuello ancho
Frascos Botellas de vidrio
Fabricado en vidrio de soda-lima transparente o ámbar. Ideal para la toma de muestras, el almacenamiento de polvos o líquidos, u otras aplicaciones que no impliquen un alto estrés térmico.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Vidrio transparente o ámbar, suministrado con tapón de rosca de PP negro
  • Frascos de vidrio ámbar especialmente para el uso de líquidos sensibles a la luz
Las botellas se pueden esterilizar, pero la diferencia de temperatura (Δ T) no debe superar los 40 °C.
Certificaciones: Rosca de acuerdo con la norma DIN 168.