VWR®, Frascos de reactivos con rosca PP 28
Proveedor: VWR Collection
215-4403EA 67.6 EUR
215-4403 215-4404 215-4405 215-4406 215-4407 215-4408 215-4409 215-4410 215-4411 215-4412 215-4413 215-4414 215-4415 215-4416 215-4417 215-4418
VWR®, Frascos de reactivos con rosca PP 28
Frascos Botellas de vidrio
Fabricado en vidrio de soda-lima transparente o ámbar. Ideal para la toma de muestras, el almacenamiento, el transporte de líquidos u otras aplicaciones que no impliquen un alto estrés térmico.
  • Buenas propiedades químicas y físicas
  • Vidrio transparente o ámbar
  • Botellas de vidrio ámbar especialmente para el uso de líquidos sensibles a la luz
Las botellas se pueden esterilizar, pero la diferencia de temperatura (Δ T) no debe superar los 40 °C.
Información para pedidos: Se suministran sin tapones, los tapones de rosca deben pedirse por separado.