Baths for oil testing, BCA6E and BCA9E
Proveedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-01133 10000-01135
453-0084EA 1870 EUR
453-0084 453-0085
Baths for oil testing, BCA6E and BCA9E
Termobloques Calentadores de bloque digitales
Baños termostáticos digitales para prueba de aceite, controlados por microprocesador. Bloque de aluminio con seis o nueve agujeros, especialmente diseñado para pruebas de aceite comestible.
  • Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura, y temporizador (0 - 120 min)
  • Indicador en pantalla de alta temperatura en el plato para evitar quemaduras
  • Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la