Rodillos para tubos, gama RollerMix
Proveedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-01009 10000-01071
706-0043EA 1060 EUR
706-0043 453-0081
Rodillos para tubos, gama RollerMix
Agitadores de laboratorio Agitadores Basculantes y de Rotación
Agitador de doble movimiento simultáneo rotativo-oscilante para tubos, botellas y recipientes cerrados.
  • Cinco rodillos de agitación que forman cuatro carriles disponibles
  • Sincronización por piñones sin desgaste
  • Motor sin escobillas con sistema desbloqueo por embrague
  • Silencioso, para funcionamiento continuo
RollerMix:
Velocidad de agitación fija
RollerMix D:
Velocidad de agitación regulable controlada por microprocesador
Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador
Rearmable: tras unMore Product Information