Placa calefactora multiplaza, MultiHeat D
Proveedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-01043 10000-01044 10000-01047
453-0077EA 2520 EUR
453-0077 453-0078 453-0080
Placa calefactora multiplaza, MultiHeat D
Calentadores Placas calefactoras
Polished aluminium, digital multi-position hotplates, with microprocessor control. Modules consist of heating units in a single platform, with a single electrical connection. Each position works independently.
  • Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado de temperatura para cada plaza individual
  • Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
Con 5 ó 9 platos cuadrados: temperatura regulable para cada plaza individual. Los parámetros seleccionados se maintienen en la memoria desl equipo incluso cuando se apaga