Agitadores magnéticos multiposición, serie MultiMix D
Proveedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-01038 10000-01039 10000-01046
453-0075EA 1580 EUR
453-0075 453-0076 453-0079
Agitadores magnéticos multiposición, serie MultiMix D
Imánes de agitación Agitadores magnéticos multiposición
Agitador magnético digital multiplaza de acero inox sin calefacción controlado por microprocesador. Multiagitador en una sola plataforma con 3, 5 o 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
  • Inicio suave y progresivo para mantener el acoplamiento magnético, independientemente de la velocidad seleccionada
  • Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto
Con 3 plazas: Pantalla digital LCD con indicación del valor seleccionado y real de velocidad y temporizador (con avisador acústico)
Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla
Conviente para la viscosidad cinemática hasta 40 cSt
Con 5 o 9 plazas: Pantalla digital LCD con indicación del valor seleccionado de velocidad
Interfaz de fácil uso para ajustar la velocidad en cada posición
Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga
Certificaciones: Protección IP: IP 43 (3 plazas) y IP 53 (5 o 9 plazas).