Pipeteador automático, PIPETBOY pro
Proveedor: Integra
156403 156400 156404 156402 156401
612-3716EA 554 EUR
612-3716 612-3711 612-3717 612-3714 612-3713
Pipeteador automático, PIPETBOY pro
Pipetas Pipeteadores
Pipeteador controladora para pipetas de vidrio y plástico de 1 a 100 ml.
  • Controlador de pipetas ergonómico extraligero (190 g)
  • Pipeteo muy preciso con aplicación de presión digital variable en activadores de pipetas
  • Velocidad máxima de pipeteo: 12 ml/s; Preajuste de velocidad: 2 - 12 ml/s
  • LED integrado que ofrece una iluminación óptima del área alrededor de la pipeta, lo que garantiza un pipeteo y evita forzar la vista
  • Pilas NiMH de alta calidad (tipo AAA estándar) con una autonomía de 4000 ciclos de aspiración y dispensación de 25 ml
  • Luz indicadora de carga (rojo: carga necesaria / verde: conectado a la corriente)
Información para pedidos: Se suministra completo con un filtro estéril de repuesto (0,45 µm), dos baterías, adaptador para red y montaje en pared.
Se pueden pedir filtros adicionales (0,2 y 0,45 µm) por separado.