Solución de descontaminación, RNAse-ExitusPlus™
Proveedor: PanReac AppliChem
A7153.0500 A7153.2500RF A7153.1000RF
A7153.0500EA 95.2 EUR
A7153.0500 A7153.2500RF A7153.1000RF
Solución de descontaminación, RNAse-ExitusPlus™
Soluciones de limpieza Descontaminantes
RNase-ExitusPlus™ es una solución de limpieza no alcalina, no corrosiva y no carcinogénica que es muy activa frente a la contaminación con ARNasa. Se ha demostrado que RNase-ExitusPlus™ inactiva más de 20 µg de ARNasa A deshidratada en el fondo de un tubo de microcentrífuga. RNase-ExitusPlus™ es estable durante aproximadamente 18 meses y resistente al calor. Se debe conservar a temperatura ambiente; a temperaturas más frías se puede formar un precipitado que se puede disolver fácilmente a 37 °C. RNase-ExitusPlus™ se suministra en frascos pulverizadores y también se dispone de un paquete de recarga de 1 litro.
  • Los efectos catalíticos y cooperativos de los componentes provocan una degradación no enzimática y no específica de secuencia muy rápida de las moléculas de proteínas y ARNasas
  • Todos los componentes de RNase-ExitusPlus™ son fáciles de procesar y no son nocivos ni tóxicos para los seres humanos
  • No se utilizan ácidos minerales agresivos ni sustancias alcalinas; el equipo y los materiales no se dañan ni se corroen incluso después de tiempos de incubación prolongados
  • Sin disolventes orgánicos ni componentes volátiles, sin humos tóxicos
  • Las temperaturas elevadas por encima de aprox. 50 °C aceleran la reacción y la eficiencia