Nucleótidos fluorescentes, Amersham CyDye™
Proveedor: Cytiva
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
PA53521EA 521 EUR
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
Nucleótidos fluorescentes, Amersham CyDye™
Sistemas de enlace y etiquetado de proteínas
Nucleótidos fluorescentes para el marcaje de sondas de DNA y RNA, especialmente para análisis multicolor en microarrays, FISH, identificación de cromosomas, pintado de cromosomas completos, cariotipado y mapeo de genes.
  • Alta sensibilidad
  • Bajo nivel de unión inespecífica
  • Alta fotoestabilidad
  • Alta hidrosolubilidad
  • Insensible al pH
Los nucleótidos marcados con CyDye™ están disponibles en toda una gama de colores brillantes e intensos con bandas de emisión estrechas, ideal para PCR múltiplex con una única muestra.