Soportes para cajas criogénicas de tubos de centrífuga
Proveedor: TENAK
TE25106 TE25104 TE25100 TE25102
479-0844EA 109 EUR
479-0844 479-0843 479-0841 479-0842
Soportes para cajas criogénicas de tubos de centrífuga
Gradillas Soportes de criocajas
Acero inoxidable.
  • Cajas aseguradas con varilla de bloqueo
  • Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
  • Para cajas de 130 mm de altura
Para congeladores arcones. Los soportes están especialmente diseñados para el uso con cajas para tubos de centrífuga, cajas con dimensiones externas de hasta 132×137 mm (Al×An).
Información para pedidos: Las criocajas se deben pedir por separado.