Registradores de temperatura y humedad, testo 174
Proveedor: Testo
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 61 EUR
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Registradores de temperatura y humedad, testo 174
Registradores de datos
Estos mini registradores de datos confiables monitorean las condiciones climáticas en almacenes, oficinas y en el sector manufacturero. Se colocan junto al producto, por ejemplo, en aviones, contenedores y cámaras refrigeradas para controlar las fluctuaciones de temperatura y humedad.
  • Transferencia de datos a PC mediante una interfaz USB
  • Sensor de humedad estable a largo plazo
  • Integridad de datos óptima incluso con la batería descargada
  • Visualización de valores máximos y mínimos
  • Alarmas en pantalla (sin zumbido)
Display of current temperature value with high data security, large display and fast data analysis and documentation on a PC.
Certificaciones: Conforme a IP 65 (620-1761) o IP 20 (620-1762) y EN 12 830.
Información de suministro: Suministra con un soporte para montaje en la pared, protocolo de calibración de fábrica y pilas.