Marcadores de peso molecular, Rainbow™
Proveedor: Cytiva
RPN800E RPN755E RPN756E
RPN800EEA 303 EUR
RPN800E RPN755E RPN756E
Marcadores de peso molecular, Rainbow™
Reactivos para electroforesis Marcadores para peso molecular
Los marcadores de peso molecular Rainbow™ permiten una identificación más rápida y sencilla de las proteínas en el gel de SDS-poliacrilamida. Los marcadores listos para cargar proporcionan bandas más definidas e intensas en los geles y transferencias y un espaciado entre bandas mejorado para una determinación del peso molecular más preciso. Los colores brillantes y diferenciados de los marcadores permiten confirmar más fácilmente la transferencia a las membranas y su orientación.
  • Los marcadores Full-Range Rainbow™ (PM 12.000 a 225.000) utiliza 10 proteínas distintas con 6 colores diferentes; los marcadores High-Range Rainbow™ (PM 12.000 a 225.000) utiliza 8 proteínas distintas con 6 colores diferentes; los marcadores Low-Range Rainbow™ (PM 3.500 a 38.000) utiliza 7 proteínas distintas con 5 colores diferentes
  • Permiten controlar el progreso de la electroforesis de proteínas y valorar la eficacia de la transferencia y el peso molecular de las proteínas transferidas sin necesidad de teñir
  • Bandas multicolor preteñidas de alta intensidad que permiten distinguir proteínas muy relacionadas
  • Para usar en SDS-PAGE
Los marcadores de peso molecular Rainbow™ contienen una mezcla de proteínas teñidas individualmente que se combinan para producir bandas de la misma intensidad de color. La concentración aproximada de proteína es de 1 a 2 mg/ml, dependiendo del producto.
Conservación: conservar de −15 a −30 °C.
Información para pedidos: Each 250 µl pack size is sufficient for use with 50 minigels (10×8 cm) or 25 large gels (20×20 cm).