Membranas para transferencia, Amersham Hybond™-N+
Proveedor: Cytiva
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
RPN119BEA 593 EUR
RPN119B RPN1210B RPN1510B RPN1520B RPN2020B RPN203B RPN303B RPN82B
Membranas para transferencia, Amersham Hybond™-N+
Membranas de transferencia
Amersham Hybond™-N+ es una membrana de nylon con carga positiva con una capacidad de unión para ácidos nucleicos de hasta 600 µg/cm² recomendado para el uso con sistemas de detección de quimioluminiscencia y quimiofluorescencia radioactivo o no.
  • Recomendado para arrays de membrana de alta densidad
  • Es posible utilizar la membrana para múltiples reincubaciones con sonda sin pérdida de integridad de la membrana
  • Control de calidad analizado en transferencias genómicas Southern
Amersham™ Hybond™-N+ proporciona una excelente sensibilidad en transferencia Southern convencional. Las muestras de ácido nucleico se pueden fijar mediante exposición a UV o en estufa, aunque la fijación con UV es mejor para una reproducibilidad máxima.
Tamaño de poro: 0,45 µm
Tamaño de ácido nucleico requerido: >50 pb
*Diseñada para adaptarse a Nunc™ OmniTray.
Precaución: Amersham Hybond™-N+ no es idónea para transferencia y fijación alcalinas.