Termostatos de baños/circulación con baños de acero inoxidable, ECO
Proveedor: LAUDA
L001084 L001085 L001087 L001088 L001089 L001090 L001091 L001093 L001094 L001095 L001113 L001114 L001115 L001116 L001117 L001118 L001119 L001120 L001121 L001122 L001123 L001124 L001142 L001143 L001144 L001145 L001146 L001147 L001148 L001149 L001150 L001151 L001152 L001153
461-1207EA 2870 EUR
461-1207 461-1209 461-1213 461-1215 461-1217 461-1208 461-1210 461-1214 461-1216 461-1218 LAUDL001113 LAUDL001114 LAUDL001115 LAUDL001116 LAUDL001117 LAUDL001118 LAUDL001119 LAUDL001120 LAUDL001121 LAUDL001122 LAUDL001123 LAUDL001124 LAUDL001142 LAUDL001143 LAUDL001144 LAUDL001145 LAUDL001146 LAUDL001147 LAUDL001148 LAUDL001149 LAUDL001150 LAUDL001151 LAUDL001152 LAUDL001153
Termostatos de baños/circulación con baños de acero inoxidable, ECO
Termostatos con circulación Sistemas de circulación abierta Baños con circuladores extraíbles
Termostatos de baños/circulación con menú de navegación de texto simple que son ideales para un funcionamiento sencillo.
  • Variopump con seis etapas regulables
  • Interruptor de caudal para controlar el caudal entre la circulación interna y externa
  • Visualización simultánea de la temperatura seleccionada y real
  • Ajuste de sobrecalentamiento a través del menú
  • Interfaz USB de serie
Controlador Silver:
Los termostatos de calentamiento con cabezal de control Silver son adecuados para usar en un intervalo de temperatura de hasta 200 °C. Todos los termostatos de calentamiento están equipados de serie con serpentín de refrigeración.
Potencia de calentamiento, 2,0 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 200 °C
Pantalla LCD con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con un programa y 20 segmentos
Controlador Gold:
Los termostatos de calentamiento con cabezal de control Gold se pueden utilizar en un intervalo de temperatura de hasta 200 °C. Todos los termostatos de calentamiento están equipados de serie con serpentín de refrigeración.
Potencia de calentamiento, 2,6 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 200 °C
Pantalla TFT en color con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con cinco programas y 150 segmentos
Pantalla gráfica de perfiles de temperatura
Función de rampa y temporizador
Capacidad máxima de bombeo:
Todos los modelos: 22 L/min, 0,55 bares
Información de suministro: Se suministran con bobina de refrigeración. El modelo E4 S incluye de serie una cubierta para el baño y conexiones de bomba con boquillas de plástico de 13 mm y los modelos E4 G incluyen una cubierta para el baño y kit para recirculación externa con rosca M16×1. Se dispone de una amplia gama de módulos y accesorios, como cubiertas para el baño; solicite información.