Membranas para transferencia Western, Amersham Hybond™ ECL™
Proveedor: Cytiva
RPN82D RPN132D
RPN82DEA 299 EUR
RPN82D RPN132D
Membranas para transferencia Western, Amersham Hybond™ ECL™
Membranas de transferencia
Hybond™ ECL™ proporciona una excelente sensibilidad, resolución y un ruido de fondo bajo en todos los sistemas de marcaje y detección (radioactivo, no radioactivo y cromogénico), especialmente cuando se usa con el sistema de transferencia Western ECL™, ECL™ Prime, y ECL™ Plex. Las características especiales de empaquetado son hoja protectora en ambas caras de la membrana y bolsa de aluminio hermética resellable con etiqueta para anotar la fecha en la que se abrió.
  • Membrana de nitrocelulosa pura 100% válida para el uso con todos los sistemas de