Termostatos de refrigeración, ECO
Proveedor: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 6070 EUR
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Termostatos de refrigeración, ECO
Termostatos con circulación Sistemas de circulación cerrada Circuladores de enfriamiento
Termostatos de refrigeración con menú de navegación de texto simple para un funcionamiento sencillo. Se dispone de varios módulos de interfaz como accesorios. Todos los modelos están disponibles en las variantes de contrarrefrigeración por aire o agua.
  • Variopump con seis etapas regulables
  • Interruptor de caudal para controlar el caudal entre la circulación interna y externa
  • Visualización simultánea de la temperatura seleccionada y real
  • Ajuste de sobrecalentamiento a través del menú
  • Interfaz USB de serie
Controlador Silver: Los termostatos de refrigeración con cabezal de control Silver son adecuados para usar en el intervalo de temperatura de −50 a +200 °C. Están equipados de serie con una cubierta para el baño y un kit de recirculación externa para aplicaciones externas. Las conexiones de la bomba son boquillas de plástico de alta calidad con 13 mm de diámetro.
Potencia de calentamiento, 2 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 200 °C
Pantalla LCD con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con un programa y 20 segmentos
Controlador Gold: Los termostatos de refrigeración con cabezal de control Gold son adecuados para usar en el intervalo de temperatura de −50 a +200 °C. Se incluyen de serie una cubierta para el baño y un kit de recirculación externa con conexiones de acero inoxidable con una rosca M16x1.
Potencia de calentamiento, 2,6 kW; intervalo de temperatura de funcionamiento hasta 200 °C
Pantalla TFT en color con resolución de indicación de 0,01 °C
Programador con cinco programas y 150 segmentos
Pantalla gráfica de perfiles de temperatura
Función de rampa y temporizador
Capacidad máxima de bombeo:
Todos los modelos: 22 L/min, 0,55 bares
Información de suministro: Las unidades se suministran con cubierta para el baño y tapones de cierre. Los modelos S tienen conexiones para bomba con boquillas de plástico de 13 mm; los modelos G tienen kit de recirculación con conexiones de acero inoxidable con una rosca M16×1. Hay disponibles modelos refrigerados por agua; solicite información.
Precaución: capacidad de enfriamiento a +20, 0 y −20 °C (−15 °C para los modelos RE 415 S y RE 415 G).