Kits de solución de electroporación, BTXpress™
Proveedor: BTX
BTXpress™ es una única solución tampón, desarrollada para transferir genes de forma eficiente y rápida al interior de células de mamíferos que se consideran 'difíciles de transfectar' mediante métodos químicos y otros métodos no virales. La transfección utilizando esta solución de electroporación de alto rendimiento es igualmente efectiva tanto en la transferencia de DNA como de RNAsi al interior de células de mamífero.
- Alta eficacia de transfección de líneas celulares y células consideradas previamente 'difíciles de transfectar'
- Baja toxicidad, que proporciona una viabilidad celular mejorada
- Un único tampón utilizado en lugar de los tampones de electroporación estándar para todos los tipos de células de mamífero
- Versatilidad de elección de los ajustes de optimización de la electroporación para una mayor eficacia de transfección con los instrumentos BTX
- Mayor número de transfecciones por kit que proporciona mejor valor
Como solución universal, el reactivo de electroporación BTXpress™ se puede usar con generadores de electroporación, como Amaxa™ Nucleofector®.
Información de suministro: La solución de electroporación de alto rendimiento BTXpress™ se suministra en forma de kit, que incluye las cubetas BTX Plus con pipetas de transferencia, o sólo el tampón.