Termohigrómetros digitales, testo 635
Proveedor: Testo
0560.6351 0563.6352
620-1201EA 357 EUR
620-1201 620-0218
Termohigrómetros digitales, testo 635
Higrómetros Termohigrómetros digitales
Estos termohigrómetros permiten realizar mediciones de temperatura y humedad. Pueden mostrarse simultáneamente hasta tres sondas. Los datos se pueden transmitir mediante infrarrojos a la impresora.
  • Humedad ambiental, humedad de equilibrio de los materias y punto de condensación de presión
  • Impresora para documentación de los datos de medición in situ
  • Sondas de radio para temperatura y humedad
  • Clase de protección IP 54
  • Se muestran de forma inmediata los diferentes puntos de condensación entre el aire ambiente y la superficie de pared al analizar la humedad en paredes y techos
  • El modelo 635-2 también puede usarse con una sonda de valores U
W×D×H: 220×74×46 mm
Información de suministro: Suministra con pilas AA para 200 horas de vida útil y con un protocolo de calibración.