Jeringa analítica automática manual eVol® XR
Proveedor: Trajan Scientific and Medical
2910020 2910021 2910022 2910023 2910024 2910025 2910026 2910027 2910320 2910322 2910324 2910029 2910028 2910329 2910035 2910037 2910335 2910205
548-1349EA 107 EUR
548-1349 548-1350 548-1351 548-1352 548-1353 548-1354 548-1427 548-1428 548-1431 548-1432 548-1433 548-1430 548-1429 548-1434 548-1515 548-2355 548-2356 548-1514
Jeringa analítica automática manual eVol® XR
Jeringas Jeringas para cromatografía
eVol® es el acoplamiento de dos dispositivos de precisión: una unidad electrónica controlada digitalmente y un jeringa analítica habilitada XCHANGE®. El resultado es un sistema de dispensación positivo controlado digitalmente que se puede programar para realizar con reproductibilidad y precisión diversos procedimientos de manipulación de líquidos.
  • Procedimientos de manipulación precisos independientemente del usuario
  • Las jeringas analíticas XCHANGE® se pueden cambiar fácil y rápidamente, lo que permite destinarlas a líquidos y métodos individuales para así evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada de reactivos
  • Solución perfecta para aspirar y dispensar con precisión tanto líquidos acuosos como líquidos no acuosos
Aplicaciones típicas: preparación de estándares de calibración, adición de estándares internos, dispensación precisa de líquidos no acuosos, dilución de muestras. Sólo se requieren cinco jeringas XCHANGE® para dispensar volúmenes de líquido dentro del intervalo de 0,2 a 1000 μl.
eVol® cuenta con una interfaz de usuario de rueda táctil y una pantalla en color. El menú inteligente permite acceder lógica y rápidamente a todas las funciones. Las funciones de programación son intuitivas e incluyen pantallas y sugerencias de ayuda.
Para cumplir con los estrictos estándares de los laboratorios (p. ej., GLP, GMP, FDA), eVol® se puede calibrar fácilmente y asegurar así una dispensación precisa en todos los casos. El proceso de calibración gravimétrico es sencillo, intuitivo y se puede realizar en intervalos apropiados. Los factores de calibración de pueden almacenar para hasta diez jeringas XCHANGE® y se pueden cargar rápidamente cuando se ha cambiado la jeringa.
Nota: todas las agujas de sustitución de 25 - 250 µl SGE se pueden usar con la jeringa de 50 y 100 µl eVol®. Todas las agujas de sustitución de 1 - 2,5 ml SGE se pueden usar con la jeringa de 500 µl eVol®.
Información de suministro: eVol® XR automated analytical syringe starter kit is supplied with eVol® XR electronic syringe, three eVol® syringes; 5 and 100 µl and 1 ml, stand, universal charger, instruction manual and disc with manual in multiple languages. eVol® NMR starter kit contains eVol® electronic syringe (handle), 3 eVol® syringes - 5 µl syringe is supplied with a 115 mm needle, 50 and 500 µl syringes are supplied with both 115 and 180 mm needles, stand, universal charger, comprehensive instruction manual, disc with manual in multiple languages.